Learn More
p-acétoxyacétophénone, TRC
Code produit 30320593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320593 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320593 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA0121005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Acetoxyacetophenone
CAS 13031-43-1
Formule moléculaire C10H10O3
Quantité 5 g
Synonyme 1-[4-(acetyloxy)phenyl]-Ethanone, 4’-hydroxy-Acetophenone acetate, 1-[4-(Acetyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetoxyacetophenone, 4-Acetylphenyl acetate, 4’-Acetoxyacetophenone, NSC 41974, p-Acetylphenyl acetate
Formule InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)9-3-5-10(6-4-9)13-8(2)12/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(=O)C
Nom IUPAC Acétate (4-acétylphényle)
Poids moléculaire (g/mol) 178.18
Poids de la formule 178.063