Learn More
Acide p-aminobenzoïque, 99,82 %, MP Biomedicals™
Code produit 11428190 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428190 1 g -
11438190 25 g -
11448190 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428190 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210256901
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 150-13-0
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007894
Clé InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CID PubChem 978
ChEBI CHEBI:30753
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Aminobenzoic acid
Couleur Blanc
Densité 1.374g/mL
Quantité 1 g
Poids de la formule 137.1
Pourcentage de pureté 99.82%
Forme physique Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Aminobenzoic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.