Learn More
Acide p-aminobenzoïque, 99+%, acide libre, MP Biomedicals™
Code produit 11458190 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11458190 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11458190 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210256990
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Aminobenzoic Acid
Note relative au nom Acide libre
CAS 150-13-0
Couleur Blanc
Densité 1.374g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule moléculaire C7H7NO2
Numéro MDL MFCD00007894
Quantité 500 g
Synonyme p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
Clé InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
CID PubChem 978
ChEBI CHEBI:30753
Poids de la formule 137.1
Forme physique Plein
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Aminobenzoic Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.