Learn More
Acide p-aminobenzoïque, 99+%, MP Biomedicals
Code produit 11415052 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11415052 1 g
11425052 5 g
11435052 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415052 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219461901
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 150-13-0
Formule moléculaire C7H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Numéro MDL MFCD00007894
Clé InChI ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
CID PubChem 978
ChEBI CHEBI:30753
Nom IUPAC Acide 4-aminobenzoïque
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Aminobenzoic Acid, 99+%
Note relative au nom Free Acid
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 137.1
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Crystalline Powder