Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Aminobenzoic Acid, 99+% |
| Note relative au nom | Acide libre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 137.1 |
| Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
| Forme physique | Poudre cristalline |