Learn More
Dihydrate de sel de sodium de l'acide p-aminosalicylique, environ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11423191 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11423191 500 g
11413191 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423191 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215036790
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 6018-19-5
Formule moléculaire C7H10NNaO5
Poids moléculaire (g/mol) 211.149
Clé InChI GMUQJDAYXZXBOT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-aminosalicylate dihydrate, sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, parasal sodium, 4-aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, unii-s38b9w6axw, aminosalicylate sodium, sodium aminosalicylate, sodium p.a.s., s38b9w6axw, aminosalicylate sodium usp
CID PubChem 16211148
Nom IUPAC sodium;4-amino-2-hydroxybenzoate;dihydrate
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)O)C(=O)[O-].O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Aminosalicylic Acid Sodium Salt Dihydrate
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage environ 99 %
Quantité 500 g
Poids de la formule 211.15
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Plein