Learn More
P-anisaldéhyde, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10489160 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
:
Flacon en verre revêtu de plastique de 100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10489160 Flacon en verre revêtu de plastique de 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10489160 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/7490/PB05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 123-11-5
Point de fusion -1°C
pH 7
Point d’ébullition 248°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C8H8O2
Numéro MDL 3385
Quantité 100 mL
Clé InChI ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1
Nom IUPAC 4-methoxybenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Densité de vapeur 4.7
Poids de la formule 136.15g/mol
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Anisaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.