Learn More
Acide p-anisique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686352 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686352 100 g Flacon en plastique 100g
10686542 250 g Flacon en plastique 250g
10654822 1 kg Flacon en plastique 1kg
13418378 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10686352 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152371000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 100-09-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-09-4
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002542
Clé InChI ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisic acid, anisic acid, p-methoxybenzoic acid, draconic acid, 4-anisic acid, benzoic acid, 4-methoxy, anisic acid, para, 4-methoxybenzoate, para-anisic acid, anisic acid, p-isomer
CID PubChem 7478
ChEBI CHEBI:40813
Nom IUPAC Acide 4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Anisic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 181.0°C to 186.0°C
Couleur Gris-beige à blanc
Point d’ébullition 275.0°C
Point d’éclair 185°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3OC6H4CO2H
Indice de réfraction 1.5710 to 1.5760
Quantité 100 g
Beilstein 10,IV,346
Merck Index 15,659
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.3g/L (20 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,ethyl acetate
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche