Learn More
Acide p-anisique, TRC
Code produit 30334773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334773 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334773 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6733005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Anisic Acid
CAS 100-09-4
Formule moléculaire C8 H8 O3
Quantité 5 g
Synonyme p-Anisic acid (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid, Anisic acid, Dermosoft 688, Draconic acid, NSC 32742, NSC 7926, p-Methoxybenzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES COc1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-méthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.0473