Learn More
p-Anisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498690 500 g 500g
11488690 100 g 100g
11494363 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498690 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10946.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123.155 g/mol
p-Anisidine is used in the production of azo dyes. It is also used for biochemical research and in organic synthesis. Further, it is used for detecting unsaturated aldehydes. It is also employed in food quality testing. In addition to this, it is used in the preparation of 1-methoxy-4-trans-styryl-benzene by reacting with vinylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-Anisidine est utilisée dans la production de colorants azoïques. Il est également utilisé pour la recherche biochimique et la synthèse organique. De plus, il est utilisé pour détecter les aldéhydes non saturés. Il est également utilisé dans les tests de qualité des aliments. De plus, il est utilisé dans la préparation du 1-méthoxy-4-trans-styryl-benzène en réagissant avec le vinylbenzène.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le benzène, l’éther et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-94-9
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00007864
Clé InChI BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
CID PubChem 7732
ChEBI CHEBI:82388
Nom IUPAC 4-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Anisidine
Point de fusion 56°C to 60°C
Densité 1.089
Point d’ébullition 240°C to 243°C
Point d’éclair 122°C (251°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 471556
Merck Index 14,667
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Anisidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine