Learn More
P-anisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10763631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10763631 250 g Flacon en verre 250g
10446900 5 g Flacon en verre 5g
10030700 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10763631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104832500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.20€
    33.65€ / 250g
    Économisez 5.55€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-94-9 | C7H9NO | 123.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-94-9 , 90-04-0
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Numéro MDL MFCD00007864
Clé InChI BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
CID PubChem 7732
ChEBI CHEBI:82388
Nom IUPAC 4-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Anisidine
Note relative au nom 99%
Point de fusion 56.0°C to 59.0°C
Couleur Marron à gris
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 240.0°C to 243.0°C
Point d’éclair 122°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4NH2
Quantité 250 g
Beilstein 13, 435
Merck Index 14, 667
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: 21g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in methanol, ethanol and ether, soluble in acetone and benzene
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, granulés ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Anisidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P330-Rincer la bouche.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Anisidine, o-Anisidine