Learn More
Chlorure de p-anisoyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10254270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10254270 5 g -
10386350 100 g 100g
10529440 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10254270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104850050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-07-2 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-07-2
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Numéro MDL MFCD00000687
Clé InChI MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
CID PubChem 7477
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthoxybenzoyl
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Anisoyl chloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 22°C
Couleur Incolore à marron
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 145°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4COCl
Indice de réfraction 1.5800 to 1.582
Quantité 5 g
Beilstein 10, 163
Merck Index 15, 665
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in diethyl ether,acetone and benzene
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Anisoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.