Learn More
p-anisylchlorodiphénylméthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10714281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10714281 100 g Flacon en verre 100g
10429070 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10714281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156561000
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308.8 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14470-28-1
Formule moléculaire C20H17ClO
Poids moléculaire (g/mol) 308.8
Numéro MDL MFCD00000814
Clé InChI OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
CID PubChem 84462
Nom IUPAC 1-[chloro(diphényl)méthyl]-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Anisylchlorodiphenylmethane
Note relative au nom 97%
Point de fusion 121.0°C to 125.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4C(C6H5)2Cl
Quantité 100 g
Beilstein 06, 713
Poids de la formule 308.8
Pourcentage de pureté 97%