Learn More
Acide p-arsanilique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Arsanilic acid |
| Point de fusion | >300°C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | UN3465 |
| Beilstein | 1102334 |
| Merck Index | 14,792 |
| Poids de la formule | 217.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |