Learn More
p-Benzoquinone dioxime, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478157 50 g 50g
11488157 250 g 250g
11468157 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17532.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 105-11-3 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-11-3
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD00063636
Clé InChI LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N
Synonyme 1,4-benzoquinone dioxime, p-benzoquinonedioxime, p-benzoquinone dioxime, p-quinone dioxime, quinone dioxime, benzoquinone dioxime, p-quinone oxime, actor q, dioxime p-benzoquinone, dibenzo pqd
CID PubChem 7737
Nom IUPAC N-(4-Nitrosophényl)hydroxylamine
SMILES ON=C1C=CC(C=C1)=NO
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Benzoquinone dioxime
Point de fusion ∼223°C (decomposition)
Densité 1.49
Quantité 50 g
Beilstein 2043234
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 95%