Learn More
p-Chloroacétophénone, TRC
Code produit 30368162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368162 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368162 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC363385100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Chloroacetophenone
CAS 99-91-2
Formule moléculaire C8H7ClO
Quantité 100 g
Synonyme 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone, 1-(4-Chlorophenyl)ethanone, 1-(p-Chlorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-acetylbenzene, 4-Acetyl-1-chlorobenzene, 4-Acetylchlorobenzene, 4-Acetylphenyl chloride, 4-Chloro-1-acetylbenzene, 4-Chlorobenzene Methyl Ketone, 4-Chlorohypnone, 4-Chlorophenyl Methyl Ketone, 4'-Chloroacetophenone, Methyl 4-Chlorophenyl Ketone, Methyl p-Chlorophenyl Ketone, NSC 6115, p-Acetylchlorobenzene, p-Chloroacetophenone, p-Chlorohypnone, p-Chlorophenyl Methyl Ketone, 1-(4-chlorophenyl)-ethanone
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)éthone
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Poids de la formule 154.0185