Learn More
p-Chlorophénol, MP Biomedicals
Code produit 11407504 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11407504 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11407504 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520559680
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Chlorophenol
CAS 106-48-9
Formule moléculaire C6H5ClO
Quantité 100 g
Synonyme p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
Clé InChI WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Nom IUPAC 4-chlorophénol
Poids moléculaire (g/mol) 128.555
CID PubChem 4684
ChEBI CHEBI:28078
Poids de la formule 128.56