Learn More
p-Chlorophenylcyanoguanidine, TRC
Code produit 30358514
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358514 2.5 g 2.50g
30350123 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30358514 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3777352.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1482-62-8
Formule moléculaire C8 H7 Cl N4
Poids moléculaire (g/mol) 194.62
Synonyme Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-N'-cyano-, Guanidine, 1-(p-chlorophenyl)-3-cyano- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)-N'-cyanoguanidine, 1-(p-Chlorophenyl)-3-cyanoguanidine, 1-Cyano-3-(4-chlorophenyl)guanidine, N-(p-Chlorophenyl)dicyandiamide, N1-(4-Chlorophenyl)-N3-cyanoguanidine, NSC 74463, p-Chlorophenylcyanoguanidine, p-Chlorophenyldicyandiamide, Proguanil Hydrochloride Imp. E (EP)
Nom IUPAC 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine
SMILES Clc1ccc(NC(=N)NC#N)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-chlorophenyl)-3-cyanoguanidine
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClN4/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8(11)12-5-10/h1-4H,(H3,11,12,13)
Poids de la formule 194.0359