Learn More
p-Coumaraldéhyde, TRC
Code produit 30351018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30351018 250 mg 250mg
30363320 100 mg 100mg
30355810 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30351018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC755450250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2538-87-6
Formule moléculaire C9 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Synonyme 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxycinnamaldehyde, p-Coumaraldehyde, p-Coumaroyl aldehyde, p-Hydroxycinnamaldehyde
Nom IUPAC (E)-3-(4-hydroxyphényl)prop-2-énal
SMILES Oc1ccc(\C=C\C=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Coumaraldehyde
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-7,11H/b2-1+
Poids de la formule 148.0524