Learn More
p-Coumaraldéhyde, TRC
Code produit 30363320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363320 100 mg 100mg
30351018 250 mg 250mg
30355810 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30363320 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC755450100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2538-87-6
Formule moléculaire C9 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Synonyme 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxycinnamaldehyde, p-Coumaraldehyde, p-Coumaroyl aldehyde, p-Hydroxycinnamaldehyde
Nom IUPAC (E)-3-(4-hydroxyphényl)prop-2-énal
SMILES Oc1ccc(\C=C\C=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Coumaraldehyde
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-7-1-2-8-3-5-9(11)6-4-8/h1-7,11H/b2-1+
Poids de la formule 148.0524