Learn More
MedChemExpress p-Coumaric acid
Code produit 16409066
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16409066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16409066 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0351
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress p-Coumaric acid is the abundant isomer of cinnamic acid which has antitumor and anti-mutagenic activities.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Poids moléculaire 164.16 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 501-98-4
Type de produit Natural Products
Pureté 99.36%
Solubilité DMSO : 25 mg/mL (152.29 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme trans-4-Hydroxycinnamic acid
Cible Endogenous Metabolite