Learn More
MedChemExpress p-Coumaric acid
Code produit 16472519
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472519 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16472519 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN0351
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress p-Coumaric acid is the abundant isomer of cinnamic acid which has antitumor and anti-mutagenic activities.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Poids moléculaire 164.16 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 501-98-4
Type de produit Natural Products
Pureté 99.36%
Solubilité DMSO : 25 mg/mL (152.29 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme trans-4-Hydroxycinnamic acid
Cible Endogenous Metabolite
Quantité 1 g