Learn More
Acide p-coumarique 98+% (cristallin), MP Biomedicals
Code produit. 11468200 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
Code produit. 11468200
Marque: MP Biomedicals 0210257610
trans-isomer principalement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7400-08-0
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Clé InChI NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
CID PubChem 637542
ChEBI CHEBI:32374
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-hydroxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Coumaric Acid
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Quantité 10 g
Poids de la formule 164.2
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Coumaric Acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-hydroxycinnamic acid