Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Coumaric Acid |
| CAS | 7400-08-0 |
| Formule moléculaire | C9H8O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid |
| Clé InChI | NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O |
| Nom IUPAC | Acide (E)-3-(4-hydroxyphényl)prop-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.16 |
| CID PubChem | 637542 |
| Afficher plus |