Learn More
p-Acide coumarique, TRC
Code produit 30364851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30364851 5 g -
30353257 100 g 100g
30354791 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364851 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC7553655G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7400-08-0
Formule moléculaire C9 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Synonyme 4-trans-4-Hydroxycinnamic acid
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)prop-2-acide énoïque
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumaric acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)
Poids de la formule 164.0473
Pourcentage de pureté >95%