Learn More
p-Cresol, 0.99%, Honeywell™
Code produit 15697780 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15697780 2 kg Flacon en verre 2kg
15617790 5 g Flacon en verre 5g
15687780 100 g Flacon en verre 100g
15607790 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15697780 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur C857512KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 106-44-5
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002376
Clé InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
CID PubChem 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nom IUPAC 4-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Cresol
Point de fusion 32°C to 35°C
Couleur Incolore
Densité 1.034g/mL at 25°C
Point d’ébullition 202°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Température d’allumage 1038°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4OH
Quantité 2 kg
Numéro UN UN3455
Beilstein 1305151
Densité de vapeur 3.72 (vs air)
Poids de la formule 108.14g/mol
Pourcentage de pureté 0.99