Learn More
p-crésol, + de 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10351631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10351631 500 g 500g
10790282 5 g 5g
12163741 100 g 100g
10701904 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10351631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405745000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 106-44-5 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-44-5
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002376
Clé InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
CID PubChem 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nom IUPAC 4-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Cresol
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 32.0°C to 34.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0340g/mL
Point d’ébullition 202.0°C
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4OH
Quantité 500 g
Beilstein 06,389
Merck Index 15,2564
Gravité spécifique 1.034
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viscosité 8 mPa.s (35°C)
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Solide ou liquide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Cresol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.