Learn More
p-Crésol-d7, TRC
Code produit 30367815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367815 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30367815 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC78190210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Cresol-d7
CAS 202325-52-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 2H7 H O
Quantité 10 mg
Synonyme Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(methyl-d3)- (9CI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenol, 4-(Methyl-d3)phen-2,3,5,6-d4-ol, p-Cresol-d7, 4-Methylphenol-D7
Formule InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC 2,3,5,6-tétradeutéro-4-(triduutériométhyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Poids de la formule 115.1015
Pourcentage de pureté >95