Learn More
p-Cresol, Puriss p.a., ≥99,0 % (GC), Solstice
Code produit 15636010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15636010 25 g Flacon en verre 25g
15646010 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15636010 Fournisseur Fluka Code fournisseur 6103025G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.00€
    58.24€ / 25g
    Économisez 8.76€
    13% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 106-44-5
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002376
Clé InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
CID PubChem 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nom IUPAC 4-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Cresol
Point de fusion 32 °C à 35 °C
Densité 1,034g/mL à 25 °C
Point d’ébullition 202 °C
Point d’éclair 85 °C (185 °F)
Température d’allumage 1038 °F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4OH
Quantité 25 g
Numéro UN UN3455
Beilstein 1305151
Densité de vapeur 3,72 (contre l’air)
Poids de la formule 108,14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,0 % (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Cresol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-cresol