Learn More
p-Cresyl sulfate potassium, MedChemExpress
Code produit 16430767
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16430767 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16430767 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111431A
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
MedChemExpress p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Cresyl sulfate potassium
CAS 91978-69-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H7KO4S
Quantité 50 mg
Synonyme p-Tolyl sulfate potassium
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (552.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (441.91 mM)
SMILES O=S(OC1=CC=C(C)C=C1)(O[K])=O
Poids moléculaire (g/mol) 226.29
Poids de la formule 226.29
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism