Learn More
p-Cymène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499496
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
Code produit. 11499496
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19226.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 99-87-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
It is used in heat-exchange media, metal polishes, and thinners for lacquers/varnishes. Also used to make para-cresol, carvacrol, and synthetic resins. It is also used as a component of commercial terpene solvent mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les milieux dʼéchange thermique, les vernis métalliques et les diluants pour laques/vernis. Également utilisé pour fabriquer du para-crésol, du carvacrol et des résines synthétiques. Il est également utilisé comme composant de mélanges commerciaux de solvants de terpènes.
Solubilité
Soluble dans lʼeau à 0,023 g/l .20°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-87-6
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.222
Numéro MDL MFCD00008893
Clé InChI HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
CID PubChem 7463
ChEBI CHEBI:28768
Nom IUPAC 1-méthyl-4-propan-2-ylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Cymene
Point de fusion -68°C
Densité 0.86
Point d’ébullition 176°C to 178°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.49
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2046
Beilstein 1903377
Merck Index 14,2763
Informations sur la solubilité Soluble in water at 0.023g/L.20°C.
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Cymene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: p-Cymene