Learn More
P-Desthioxo, P-Oxo Bensulide, TRC
Code produit 30180015
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180015 50 mg 50mg
30179972 500 mg 500mg
30179843 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180015 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB36594550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20243-81-6
Formule moléculaire C14 H24 N O5 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 381.45
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-diisopropyl ester, S-ester with N-(2-mercaptoethyl)benzenesulfonamide (8CI), O,O-Bis(1-methylethyl) S-[2-[(phenylsulfonyl)amino]ethyl] phosphorothioate
Nom IUPAC N-[2-di(propan-2-yloxy)phosphorylsulfanylethyl]benzenesulfonamide
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bensulide-oxon
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H24NO5PS2/c1-12(2)19-21(16,20-13(3)4)22-11-10-15-23(17,18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15H,10-11H2,1-4H3
Poids de la formule 381.0834