Learn More
p-Diméthylamino-benzaldéhyde, ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11492822 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11492822 100 g
11482822 50 g
11402832 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492822 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215251780
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
CID PubChem 7479
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Dimethylamino-Benzaldehyde
Quantité 100 g
Poids de la formule 149.2
Qualité Réactif ACS
Forme physique Plein