Learn More
p-(diméthylamino)benzaldéhyde, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15518784 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15518784 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15518784 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur J41805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    233.62€ / 100g
    Économisez 119.38€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 100-10-7
Formule moléculaire C9H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL MFCD00003381
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
CID PubChem 7479
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-(Dimethylamino)benzaldehyde
Conditionnement Flacon poly
Quantité 100 g
Poids de la formule 149.19
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™