Learn More
p-Diméthylaminobenzaldéhyde, pour analyse ACS, MP Biomedicals™
Code produit 11472822 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11472822 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11472822 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215251710
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Dimethylaminobenzaldehyde
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
CAS 100-10-7
Couleur Blanc à crème
Formule moléculaire C9H11NO
Numéro MDL MFCD00003381
Quantité 10 g
Synonyme 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
Clé InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Nom IUPAC 4-(diméthylamino)benzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
CID PubChem 7479
Poids de la formule 149.2
Forme physique Poudre cristalline