Learn More
p-Dithiane-2,5-diol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10286180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10286180 250 g Flacon en plastique 250g
11966811 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10286180 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 179932500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40018-26-6
Formule moléculaire C4H8O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 152.23
Clé InChI YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
CID PubChem 98330
Nom IUPAC 1,4-dithiane-2,5-diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Dithiane-2,5-diol
Point de fusion 130.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Poids de la formule 152.23
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline