Learn More
p-éthylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethylphenol |
| CAS | 123-07-9 |
| Formule moléculaire | C8 H10 O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 4-Ethylphenol, Phenol, 4-ethyl- (9CI, ACI), 4-Ethylphenol (ACI), Phenol, p-ethyl- (8CI), (4-Hydroxyphenyl)ethane, (p-Hydroxyphenyl)ethane, 1-Ethyl-4-hydroxybenzene, NSC 62012, p-Ethylphenol, p-Hydroxyethylbenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-éthylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 122.16 |
| Poids de la formule | 122.0732 |