Learn More
Bromure de p-fluorobenzyle, MP Biomedicals
Code produit 11412415 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11412415 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11412415 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520617205
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Fluorobenzyl Bromide
CAS 459-46-1
Formule moléculaire C7H6BrF
Numéro MDL MFCD00000359
Quantité 10 g
Synonyme 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
Clé InChI NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-fluorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 189.03
CID PubChem 68021
Poids de la formule 189.03