Learn More
p-Fluorotoluène, 97%
Code produit 10409610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10409610 250 g Flacon en verre 250g
10605542 10 g Flacon en verre 10g
10021040 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10409610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119672500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 352-32-9 | C₇H₇F | 110,13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 352-32-9
Numéro MDL MFCD00000358
Clé InChI WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorotoluene, p-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-4-methyl, p-fluoromethylbenzene, toluene, p-fluoro, 1-methyl-4-fluorobenzene, p-fluoromethyl benzene, unii-nud6wz1b8f, p-tolyl fluoride, para-fluorotoluene
CID PubChem 9603
Nom IUPAC 1-fluoro-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)F
Specifications
Nom chimique ou matériau p-Fluorotoluene
Note relative au nom 97%
Point de fusion -56°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 116°C
Point d’éclair 10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H7F
Formule linéaire CH3C6H4F
Indice de réfraction 1.4674 to 1.4694
Quantité 250 g
Beilstein 05, 290
Merck Index 15, 4212
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.,soluble in alcohols,ether
Poids moléculaire (g/mol) 110.13
Poids de la formule 110.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • p-Fluorotoluene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement