Learn More
p-Hexylresorcinol, TRC
Code produit 30393670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30393670 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393670 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2966201G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Formule moléculaire C12 H18 O2
Quantité 1 g
Synonyme Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
Formule InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCc1ccc(O)cc1O
Nom IUPAC 4-hexylbenzène-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
Poids de la formule 194.1307