Learn More
Acide P-hydroxycinnamique, 98 %, majoritairement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10295250 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295250 25 g Flacon en plastique 25g
10112730 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10295250 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121090250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 501-98-4 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-98-4
Formule moléculaire C9H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Numéro MDL MFCD00004399
Clé InChI NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
CID PubChem 637542
ChEBI CHEBI:32374
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-hydroxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Hydroxycinnamic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 214°C
Couleur Beige à blanc ou vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CH=CHCO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 297
Merck Index 14, 2560
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in benzene and ligroine
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.