Learn More
p-Hydroxycinnamic acid, MedChemExpress
Code produit 16472396
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16472396 500 mg
16439186 100 mg
16434947 50 mg
16419298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16472396 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2391
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress p-Hydroxycinnamic acid, a common dietary phenol, could inhibit platelet activity, with IC50s of 371 μM, 126 μM for thromboxane B2 production and lipopolysaccharide-induced prostaglandin E2 generation, respectively.
p-Hydroxycinnamic acid, a common dietary phenol, could inhibit platelet activity, with IC50s of 371 μM, 126 μM for thromboxane B2 production and lipopolysaccharide-induced prostaglandin E2 generation, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Hydroxycinnamic acid
CAS 7400-08-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H8O3
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (609.16 mM) ∣Ethanol : 33.33 mg/mL (203.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98.24%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism