Learn More
p-Hydroxypropiophénone, TRC
Code produit 30407172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407172 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407172 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH952515500G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Hydroxypropiophenone
CAS 70-70-2
Formule moléculaire C9H10O2
Quantité 500 g
Synonyme 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylphenol, 4-Propionylphenol, 4'-Hydroxypropiophenone, B 360, Bio-fren, Ethyl 4-hydroxyphenyl ketone, Ethyl p-hydroxyphenyl ketone, Frenantol, Frenohypon, Frenon, Frenormon, H 365, Hypophenon, Hypostat, Ibiopopp, Mepal, NSC 2834, NSC 33949, POP, Paroxon, Paroxypropion, Paroxypropione, Possipion, Possipione, Profenone, Proxiphenon, p-Hydroxyphenyl-1-propanone, p-Hydroxypropiophenone, p-Propionylphenol, p-Propiophenol
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 1-(4-hydroxyphényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0681