Description
- Le p-iodonitrotétazolium Violet est utilisé comme accepteur d’électrons pour le dosage colorimétrique de diverses déshydrogénases
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-IODONITROTETRAZOLIUM VIOLET |
| Point de fusion | 245 °C à 251 °C (littérature) |
| Couleur | Jaune |
| Formule linéaire | C19H13ClIN5O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans 5 % de méthanol/eau (1:1) (jaune clair) ; légèrement soluble dans l’eau, l’alcool, le DMSO. |
| Poids de la formule | 505.7 |
| Forme physique | Poudre |
Nom du produit
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?