Learn More
p-mentha-8-thiol-3-one, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455956 5 g 5g
11465956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22287.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 38462-22-5 | C10H18OS | 186.313 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38462-22-5
Formule moléculaire C10H18OS
Poids moléculaire (g/mol) 186.313
Numéro MDL MFCD00012393
Clé InChI RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-mentha-8-thiol-3-one, 8-mercaptomenthone, 8-mercapto-p-menthan-3-one, thiomenthone, 8-mercapto-p-menthane-3-one, cyclohexanone, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methyl, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexanone, buchu mercaptan, 5-methyl-2-2-sulfanylpropan-2-yl cyclohexan-1-one, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexan-1-one
CID PubChem 61982
Nom IUPAC 5-méthyl-2-(2-sulfanylpropan-2-yl)cyclohexan-1-one
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Mentha-8-thiol-3-one
Note relative au nom cis + trans
Densité 1
Point d’ébullition 270°C to 272°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.31
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Mentha-8-thiol-3-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Mentha-8-thiol-3-one