Learn More
p-Méthoxytoluène, TRC
Code produit 30007605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007605 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30007605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM27173010ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Methoxytoluene
CAS 104-93-8
Formule moléculaire C8H10O
Quantité 10 mL
Synonyme 1-Methoxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-methoxybenzene, 4-Cresol Methyl Ether, 4-Methoxytoluene, 4-Methyl-1-methoxybenzene, 4-Methylanisole, Methyl p-Methylphenyl Ether, Methyl p-Tolyl Ether, NSC 6254, O-Methyl-p-cresol, p-Cresol Methyl Ether, p-Cresyl Methyl Ether, p-Methylanisole, p-Tolyl Methyl Ether
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(C)cc1
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 122.16
Poids de la formule 122.0732