Learn More
p-méthylstyrène, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10458152 500 mL Flacon en verre 500mL
10357200 10 mL Flacon en verre 10mL
10353812 100 mL Flacon en verre 100mL
11914461 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10458152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127705000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-97-9
Formule moléculaire C9H10
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00008621
Clé InChI JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
CID PubChem 12161
Nom IUPAC 1-ethenyl-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Methylstyrene
Point de fusion -34.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8960g/mL
Point d’ébullition 170.0°C to 175.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CH=CH2
Indice de réfraction 1.5410 to 1.5430
Quantité 500 mL
Beilstein 05,485
Gravité spécifique 0.896
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur 0.1% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Methylstyrene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.