Learn More
p-méthylstyrène, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Methylstyrene |
| Point de fusion | -34.0°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.8960g/mL |
| Point d’ébullition | 170.0°C to 175.0°C |
| Point d’éclair | 45°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3C6H4CH=CH2 |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- p-Methylstyrene, stabilized
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.