Learn More
p-Nicorandil, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Nicorandil |
| CAS | 65141-47-1 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N3 O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Nicorandil Impurity A (EP), Nicorandil impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-1-3-9-4-2-7)10-5-6-15-11(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1ccncc1 |
| Nom IUPAC | nitrate de 2-(pyridine-4-carbonylamino)éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.17 |
| Poids de la formule | 211.0593 |