Learn More
p-nitroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10604992 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10604992 100 g Flacon en verre 100g
10285270 5 g Flacon en verre 5g
10444575 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10604992 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128341000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-19-6
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00007355
Clé InChI YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
CID PubChem 7487
ChEBI CHEBI:28735
Nom IUPAC 1-(4-nitrophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Nitroacetophenone
Note relative au nom 97%
Point de fusion 76°C to 80°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 202°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4COCH3
Quantité 100 g
Beilstein 07, 288
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Nitroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.